Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
157047
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
InChI key
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR340
BCR340
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3