Merck
BCR290
2,3,3′-Trichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8141481
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(c1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(14)12(10)15/h1-7H
InChI key
SXHLTVKPNQVZGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR290
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c