Przejdź do
12309
p-Benzoquinone
for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC)
Synonim(y):
Quinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.09
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-405-2
Beilstein/REAXYS Number:
773967
MDL number:
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.73 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
815 °F
quality
for spectrophotometric det. of amines
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
sublimation residue
≤0.1%
color
, Faint Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Beige and Green-Yellow
mp
112-114 °C, 113-115 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Application
P-Benzoquinone along with tetrathiafulvalene (TTF) was used as mediators, in an experimental study based on different parameters affecting the preparation of enzyme electrochemical biosensors using self-assembled monolayer (SAM)-modified electrodes is reported. It may be used for spectrophotometric determination of cysteine and/or carbocysteine in a mixture of amino acids, shampoo, and pharmaceutical. It may also be used as an effective cogent in peroxide-initiated crosslinking of polypropylene.
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric microdetermination of amines
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B10358105650457510
description
for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC)
description
reagent grade, ≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
mp
112-114 °C, 113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
-
color
, Faint Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Beige and Green-Yellow
color
-
color
-
color
-
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-51-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)