Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
penicillin & derivatives
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 95.0 - 102.0% | description - |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family penicillin & derivatives | API family penicillin & derivatives | API family - | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?