Przejdź do
ALK500
Alkalinity, CaCO3 500 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ALK500-100
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ALK1000HARD1000THRD1000
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
RTC ALK500-100
manufacturer/tradename
RTC ALK1000-100
manufacturer/tradename
RTC HARD1000-100
manufacturer/tradename
RTC THRD1000-100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c