Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
6 x 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
description
cationic
Quality Segment
form
solution
quality
LiChropur™, ampule
packaging
ampule of 25 mL
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form liquid | form - | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - |
| packaging ampule of 25 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| description cationic | description - | description - | description - |
| quality LiChropur™, ampule | quality - | quality - | quality free-flowing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium bisulfate solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?