Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
OV(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.16
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-590-8
Beilstein/REAXYS Number:
4138236
MDL number:
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (RT)
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
InChI key
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥97.0% (RT) | assay 98% | assay - | assay 97% |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp 235 °C (dec.) (lit.) | mp 243-246 °C | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadyl acetylacetonate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?