Przejdź do
90903
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A
suitable for microscopy
Synonim(y):
Malachite Green Solution according to Schaeffer and Fulton
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy, spore forming microorganisms
SMILES string
[N+](=C4C=CC(=C(c6ccc(cc6)N(C)C)c5ccccc5)C=C4)(C)C.[N+](=C1C=CC(=C(c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccccc2)C=C1)(C)C.[O-]C(=O)C(=O)[O-].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
InChI key
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
General description
In Schaeffer-Fulton`s method, a primary stain-malachite green is forced into the spore by steaming the bacterial emulsion. Malachite green is water soluble and has a low affinity for cellular material, so vegetative cells may be decolorized with water. Vegetative cells are then counterstained with safarin (Schaeffer & Fulton`s Spore Stain B, Cat. No. 39955). The components and the method are also available as kit (Cat. No. 04551).
Other Notes
Composition:
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3897832745M9015
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy, spore forming microorganisms
suitability
suitable for microscopy, bacteria
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
form
solution
form
-
form
crystalline
form
powder or crystals
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)