Przejdź do
90305
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 1 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
1672,50 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1672,50 zł
Cena katalogowa2230,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension, particles
concentration
2.5% (solids)
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
862969028794272
description
analytical standard, size: 1 μm
description
size: 1 μm
description
analytical standard, size: 10 μm
description
size: 4 μm
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
particle size
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 90305 micro particles based on melamine resin, fitc-marked, analytical standard, size: 1 μm 에 들어있는 ml 당 입자의 수를 알고 싶습니다.
    1 answer
    1. The number of particles is not tested or specified, But it can be approximated. With a 1 micron average diameter, each particle has an approximate volume of 4.1887902047864 micrometers3. The product is 2.5% w/w, and the specific gravity of particles is 1.51 g/cm3, meaning in a 10 mL pack, there would be about 1.66 cm3 of particles. 1.66 cm3 divided by the average particle volume of 4.19 um3 (with conversions) equates to approximately 3.96E11 particles in a 10 mL pack size or 3.96E10 particles per mL.