Przejdź do
901903
Sodium nitrite
anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.00
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
vapor pressure
<0.0001 hPa ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
≥99.0%
form
powder
autoignition temp.
914 °F
pH
9
mp
271 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Disodium nitrite, an additive compound of sodium nitrite and sodium.: This study investigates the formation and properties of disodium nitrite, a compound formed by the reaction of sodium nitrite and sodium. The research provides insights into the chemical behavior and potential applications of sodium nitrite in various industrial processes (Journal of the Chemical Society, Transactions, 1917).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
237213S225267398
description
anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥97.0%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
analytical standard
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
assay
≥99.0%
assay
≥97.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.999% trace metals basis, 98.0-102.0% (RT)
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
grade
-
grade
analytical standard
vapor pressure
<0.0001 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pH
9
pH
-
pH
9 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
mp
271 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrite
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)