Przejdź do
8.48335
Bio-metanol (zamiana gazu w ciecz)
≥99.85% (GC), for synthesis
Synonim(y):
Methanol, MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol, Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.85% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bio-metanol (zamiana gazu w ciecz), ≥99.85% (GC)
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.85% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Liczba parowania: 1,9
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.85 % (a/a)
Colour number (Hazen): ≤ 5
Density (d 20 °C/ 4 °C): ≥ 0.790
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Non-volatile matter: ≤ 0.0008 %
Acidity (Acetic acid): ≤ 0.003 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bio-metanol (zamiana gazu w ciecz)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)