Przejdź do
900520
2-Methyltetrahydrofuran
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Methyltetrahydrofuran ZerO2®, Degassed and low oxygen 2-methyltetrahydrofuran, Tetrahydrosilvan, 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
105,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-507-4
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ZerO2®
Bp:
78-80 °C (lit.)
105,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ZerO2®
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
quality
anhydrous
contains
250 ppm BHT as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7440698.210931.08292
grade
ZerO2®
grade
-
grade
synthesis grade
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)