Merck
89531
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxychloride - hydrochloric acid solution
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
About This Item
Wzór liniowy:
TiOCl2 · (HCl)x
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.77 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
skład
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
gęstość
1.58 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
Cl.Cl[Ti](Cl)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)