Przejdź do
86485
Terpinolene
technical, ≥85% (GC)
Synonim(y):
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-578-0
Beilstein/REAXYS Number:
1851203
MDL number:
Assay:
≥85% (GC)
Form:
liquid
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
~4.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.5 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
assay
≥85% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.), n20/D 1.491
bp
184-185 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI key
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Terpinolene is a biogenically emitted monoterpene. Kinetics of gas phase reaction of OH and NO3 radicals with terpinolene has been investigated. Biotransformation of terpinolene byAspergillus niger and several related species has been reported. Epoxidation of terpinolene in anhydrous conditions using alumina as a heterogeneous catalyst and hydrogen peroxide as the oxidant agent has been studied. It is an major component of essential oil extracted from the aerial parts of Clausena indica.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W3046034390586473
assay
≥85% (GC)
assay
≥95%
assay
≥94% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.489 (lit.), n20/D 1.491
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487-1.491, n20/D 1.489 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpinolene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
141.8 °F - Seta closed cup
flash_point_c
61 °C - Seta closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)