Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
70 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
350 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Quality Segment
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable
input
sample(s) (swab)
test parameters
: ~20 min kit run time, sample volume: 120 μL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA purification: suitable, RNA purification: suitable | technique(s) - | technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) RNA purification: suitable |
| test parameters : ~20 min kit run time, sample volume: 120 μL | test parameters - | test parameters - | test parameters : <40 min kit run time, sample volume: 250 μL with up to 500 µg total RNA |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| input sample(s) (swab) | input - | input - | input mammalian cells |
Tylko elementy zestawu
- Poly(A) Carrier RNA
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- 2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?