Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł |
Informacje o tej pozycji
361,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals
mp
54-58 °C (lit.), 55-61 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
C1CCN(C1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-2-8-11(7-1)9-3-5-10-6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2
InChI key
RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥98.0% (NT) | description 98% | description ≥98.0% (NT) | description ≥98.0% (NT) |
| assay ≥98.0% (NT) | assay 98% | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98.0% (NT) |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility H2O: 1 g/mL, clear | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 55-61 °C, 54-58 °C (lit.) | mp 54-58 °C (lit.) | mp 57-61 °C | mp - |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Pyrrolidinopyridine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?