Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mp ~6710, Mw ~6780
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
format
neat
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 6,800 | description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 210 | description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 4,300 | description analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 77,000 |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?