Przejdź do
80133
Methyl cyclopentenolone
analytical standard
Synonim(y):
Cyclotene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
446,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
212-154-8
446,25 zł
Cena katalogowa595,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
104-108 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
InChI key
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl cyclopentenolone is an organic compound, commonly used in commercial products such as in E-liquids for electronic cigarettes.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Methyl cyclopentenolone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in commercial products using different chromatography techniques.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W270015W270008W270036
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, anhydrous, natural
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, anhydrous
grade
FG, Halal, Kosher, natural
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cyclopentenolone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)