Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
300,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
2.5-5.0% water
application(s)
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O.COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCc2ccc(OC)c(O)c2
InChI
1S/C24H30N2O7.H2O/c1-32-21-11-10-17(14-20(21)27)9-6-12-25-18(15-22(28)29)23(30)26-19(24(31)33-2)13-16-7-4-3-5-8-16;/h3-5,7-8,10-11,14,18-19,25,27H,6,9,12-13,15H2,1-2H3,(H,26,30)(H,28,29);1H2/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
NQQIEOGMDRFTDZ-HLRBRJAUSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| impurities 2.5-5.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Advantame®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?