Przejdź do
76547
Isoprothiolane
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Diisopropyl 2-(1,3-dithiolan-2-ylidene)malonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2128528
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)\C(C(=O)OC(C)C)=C1/SCCS1
InChI
1S/C12H18O4S2/c1-7(2)15-10(13)9(11(14)16-8(3)4)12-17-5-6-18-12/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UFHLMYOGRXOCSL-UHFFFAOYSA-N
General description
Isoprothiolane is a systemic fungicide, which is used in controlling diseases rice stem rot, rice blast and Fusarium leaf spot on rice. Its mode of action basically involves the inhibition of penetration and elongation of infecting hyphae via inhibiting the formation of infecting peg or cellulose secretion.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Isoprothiolane may be used as a reference standard in the determination of isoprothiolane in food samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361073423245467
Edifenphos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45467
Edifenphos
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoprothiolane
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)