Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
810,00 zł
Quality Segment
agency
according to GB 4789.40-2016, according to ISO 22964:2017
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pack of 5 vials
color
white
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Enterobacter spp.
SMILES string
[Cl-].Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H]([N+H2]C)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
Application
Other Notes
Vancomycin 10.00 mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for Enterobacter spp., powder, pack of 5 vials, suitable for microbiology | description Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - |
| suitability Enterobacter spp. | suitability - | suitability - | suitability Cronobacter spp. |
| form powder | form liquid | form - | form lyophilized powder |
| application(s) environmental | application(s) advanced drug delivery | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?