Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
459,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description sublimed grade, ≥99.5% | description 98% | description analytical standard, for environmental analysis |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade sublimed grade | grade - | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenanthrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
85-01-8
85-01-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?