Przejdź do
72723
Fucoxanthinol
analytical standard
Synonim(y):
all-trans-Fucoxanthinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4890,00 zł
3667,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H56O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
3667,50 zł
Cena katalogowa4890,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C(C=C=C1C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]1(O)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C(C[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)=O
InChI
1S/C40H56O5/c1-28(17-13-18-30(3)21-22-35-36(5,6)23-32(41)25-38(35,9)44)15-11-12-16-29(2)19-14-20-31(4)34(43)27-40-37(7,8)24-33(42)26-39(40,10)45-40/h11-21,32-33,41-42,44H,23-27H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,19-14+,28-15+,29-16+,30-18+,31-20+/t22-,32-,33-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
NZEPSBGUXWWWSI-VOPPYBPXSA-N
General description
Fucoxanthinol belongs to the class of carotenoids. It is the primary metabolite of fucoxanthin, a major marine carotenoid isolated from edible brown seaweeds such as Undaria pinnatifida, Hijikia fusiformis, Laminaria japonica and Sargassum fulvellum with various biological functions. Fucoxanthinol is a compound of significant interest as it exhibits various physiological effects. It is a chemotherapeutic agent that is known to inhibit the growth of human colorectal cancer cells.
Application
Fucoxanthinol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in rat plasma by chromatography-based techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16337F693254758
description
analytical standard
description
analytical standard
description
carotenoid antioxidant
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)