Przejdź do
69471
Trimethoxymethylsilane
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Methyltrimethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-685-0
Beilstein/REAXYS Number:
1736151
MDL number:
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.371
bp
102-104 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440175339644175579
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
assay
90%
assay
99%
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.371
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethoxymethylsilane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)