Przejdź do
339644
Triethoxymethylsilane
technical grade, 90%
Synonim(y):
Methyltriethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
200,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3Si(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.30
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-983-9
Beilstein/REAXYS Number:
1742453
MDL number:
200,25 zł
Cena katalogowa267,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17557969471440175
description
technical grade, 90%
description
99%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
95%
assay
90%
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
refractive index
n20/D 1.371
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxymethylsilane
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)