Przejdź do
60136
Potassium chloride solution
conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
concentration
0.01 M KCl
conductivity
1.41 mS/cm at 25 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as an analytical standard to calibrate conductivity meters for measuring thespecific conductivity of electrolyte solutions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P93276013460138
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
conductivity
1.41 mS/cm at 25 °C
conductivity
-
conductivity
12.90 mS/cm at 25 °C
conductivity
0.147 mS/cm at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
0.01 M KCl
concentration
0.075 M
concentration
0.1 M KCl
concentration
0.001 M KCl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)