Przejdź do
60138
Potassium chloride solution
conductance standard C acc. to ISO 7888, 0.001 M KCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.001 M KCl
conductivity
0.147 mS/cm at 25 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Conductivity solution for regular verification of conductivity meters.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P93271.012541.01557
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
conductivity
0.147 mS/cm at 25 °C
conductivity
-
conductivity
-
conductivity
-
concentration
0.001 M KCl
concentration
0.075 M
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Conductivityinwastewater
potassium channel studies, potassium salt, essential ion
Conductivityinwastewater
Conductivityinwastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)