Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
Quality Segment
form
liquid
shelf life
3 yr (from Date of Manufacture)
contains
Alkyl Carboxylate
composition
CMIT/MIT, 3%
packaging
pkg of 3 × 5 mL each (three different lots)
parameter
operating temperature at <45 °C
matrix
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH
4.1(at 100 g/l)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
solubility
water: soluble
density
1.030 g/cm3
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| bp 189 °C/1013 hPa | bp 189 °C | bp 189 °C | bp 189 °C |
| density 1.030 g/cm3 | density 1.03 g/cm3 | density 1.03 g/cm3 | density 1.03 g/cm3 |
| mp -40 °C | mp -40 °C | mp -40 °C | mp -40 °C |
| pH 4.1(at 100 g/l) | pH 4.1 (100 g/L) | pH 4.1 (100 g/L) | pH 4.1 (100 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ProClin™ 300
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?