Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 116,00 zł |
Informacje o tej pozycji
116,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNc1nc(NCC)nc(SC)n1
InChI
1S/C8H15N5S/c1-4-9-6-11-7(10-5-2)13-8(12-6)14-3/h4-5H2,1-3H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI key
MGLWZSOBALDPEK-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?