Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
10.8 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
369 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.), 43-46 °C
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) petroleum | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ACS reagent |
| mp 42-45 °C (lit.), 43-46 °C | mp 42-45 °C (lit.) | mp 65-72 °C (lit.) | mp 32.4 °C |
| bp 369 °C (lit.) | bp 369 °C (lit.) | bp 180 °C/0.22 mmHg (lit.) | bp - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?