Przejdź do
42754
Ginsenoside Rk1
analytical standard
Synonim(y):
(3β, 12β)-12-Hydroxydammara-20,24-dien-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H70O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
767.00
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]5(C)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@]6([H])[C@@]5(C)CC[C@@]6(C(CCC=C(C)C)=C)[H]
InChI
1S/C42H70O12/c1-21(2)10-9-11-22(3)23-12-16-42(8)30(23)24(45)18-28-40(6)15-14-29(39(4,5)27(40)13-17-41(28,42)7)53-38-36(34(49)32(47)26(20-44)52-38)54-37-35(50)33(48)31(46)25(19-43)51-37/h10,23-38,43-50H,3,9,11-20H2,1-2,4-8H3/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30
InChI key
KWDWBAISZWOAHD-MHOSXIPRSA-N
General description
Ginsenoside Rk1 is the major bioactive component isolated from heat-processed Panax ginseng Meyer (ginseng) plants. It is a monomeric compound that has been reported to exhibit anti-inflammatory, anti-allergic, and anti-tumor properties and is utilized for the treatment of cancer and diabetes mellitus.
Application
Ginsenoside Rk1 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in Panax ginseng preparations and Chinese medicine formula Sheng-Mai San (SMS) and rat plasma samples (post administration of SMS) by chromatography techniques.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR220068317PHL85740
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥85.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rk1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)