Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
261-065-0
MDL number:
Assay:
98%
330,00 zł
Cena katalogowa440,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
167-170 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI key
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 167-170 °C (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) | mp 113-117 °C (lit.) | mp - |
| functional group bromo, hydroxyl | functional group phenyl, bromo | functional group carboxylic acid | functional group aldehyde |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?