Przejdź do
36192
Phenmedipham
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-199-0
Beilstein/REAXYS Number:
2395027
MDL number:
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-11-5-3-6-12(9-11)18-16(20)22-14-8-4-7-13(10-14)17-15(19)21-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
IDOWTHOLJBTAFI-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenmedipham is a carbanilate herbicide, used primarily to control broad-leaved weeds in sugar beet harvest and spinach.
Application
Phenmedipham may be used as a reference standard for the determination of the analyte in oranges by high-performance liquid chromatography-triple-quadrupole mass spectrometry in combination with QuEChERS method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
317263417845751
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenmedipham
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13684-63-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)