Przejdź do
34761BC
Assurance® GDS Salmonella Positive Control
For use with Assurance® GDS Salmonella Tq
Synonim(y):
Kontrola pozytywna dla PCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116135
NACRES:
NA.85
Suitability:
Salmonella spp.
Manufacturer/tradename:
BioControl Systems 34761-250
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kontrola pozytywna GDS dla Salmonelli, BioControl, For use with GDS Salmonella
Quality Segment
form
liquid
shelf life
12 mo.
packaging
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34761-250
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
General description
GDS Positive Control for Salmonella jest stosowany z testem GDS Salmonella Tq, który jest zautomatyzowanym systemem amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania Salmonelli w próbkach żywności i próbkach środowiskowych.
Application
Kontrola pozytywna GDS dla Salmonelli jest używana do potwierdzenia wykrycia Salmonella spp. w testach Assurance® GDS.
PCR
Other Notes
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71008BC71022BC71008ATMBC
description
BioControl, For use with GDS Salmonella
description
-
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
description
BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
manufacturer/tradename
BioControl Systems 34761-250
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71022-100, BioControl Systems 71022-576ATM
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71008-576ATM
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella enteritidis
suitability
Salmonella spp.
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene, BioControl GDS
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)