Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 454,00 zł |
Informacje o tej pozycji
454,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2Cl)n1
InChI
1S/C12H12ClN5O4S/c1-7-14-10(17-12(15-7)22-2)16-11(19)18-23(20,21)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-6H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
InChI key
VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Environmental water samples by magnetic solid phase extraction (MSPE) using multi-walled carbon nanotubes adsorbents combined with high performance liquid chromatography-diode-array-detection (HPLC-DAD).
- Soya milk samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and HPLC-DAD as well as HPLC combined with triple quadrupole tandem mass spectrometry (QqQ-MS/MS).
- Honeybees by dispersive SPE followed by liquid and gas chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS and GC-MS/MS) with electrospray ionization (ESI), and multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Fruits and vegetable samples by methanolic extraction and ultra-HPLC in conjunction with ESI-MS/MS and MRM detection.
- Cereals by QuEChERS extraction and HPLC coupled to ESI-MS/MS with selected reaction monitoring (SRM) detection.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64902-72-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?