Przejdź do
34146
Alachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(2,6-Diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)oxalamic acid, [(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo-acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 535
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
MHCYOELBTPOBIU-UHFFFAOYSA-N
General description
Alachlor OA is a metabolite of alachlor, a preemergence herbicide used for the control of annual grasses and many broad-leaved weeds in corn and other crops.
Application
Alachlor OA may be used as an analytical reference standard for estimating the analyte in ground water samples using high-performance liquid chromatography technique (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
341453414834149
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
agency
EPA 535
agency
EPA 535
agency
-
agency
EPA 535
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)