Przejdź do zawartości
32898
Nonylphenol diethoxylate solution
50 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
Synonim(y):
NP-2EO technical
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O3
Masa cząsteczkowa:
308.46
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-662-2
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard, technical
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
50 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Nonylphenol diethoxylate (50 μg/mL in acetone, technical) is classified under the family of alkylphenol ethoxylate surfactants majorly used for households, industry and agriculture.
Application
Nonylphenol diethoxylate (50 μg/mL in acetone, technical) may be utilized as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in:
  • Fish and shellfish using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
  • Wastewater and sewage sludge using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylphenol diethoxylate solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
27176-93-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)