Przejdź do
27225-M
Acetic acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Synonim(y):
Glacial acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-580-7
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Assay:
99.8-100.5%
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets purity specifications of USP (identity)
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
grade
puriss.
assay
99.8-100.5%
autoignition temp.
800 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
K2Cr2O7 red. substances, complies, residual solvents, complies, ≤0.0002% heavy metals (as Pb), ≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
evapn. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
freezing point ≥15.6 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0002%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.00005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0002%, Pb: ≤0.00005%, Zn: ≤0.0005%
suitability
corresponds for appearance
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetic acid is an organic carboxylic acid. It is a hygroscopic liquid having pungent odor. Its anhydrous form is commonly referred as glacial acetic acid. It forms dimers linked by hydrogen bonds in solution and gaseous phases. It is weakly acidic in nature.
Application
Acetic acid is widely employed as solvent for various oxidation reactions. It may be used in the analysis of synthetic peptides by electron transfer dissociation (ETD) tandem mass spectrometry (MS/MS).[1] It may be used in the preparation of peroxyacetic acid (disinfectant), via reaction with perhydrol (30% hydrogen peroxide).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33209-M695092A6283
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
assay
99.8-100.5%
assay
≥99.8%
assay
≥99.7%
assay
≥99%
agency
meets purity specifications of USP (identity)
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
K2Cr2O7 red. substances, complies, ≤0.0002% heavy metals (as Pb), residual solvents, complies, ≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
impurities
≤0.0002% acetaldehyde, ≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH), ≤0.01% acetic anhydride (GC), ≤0.2% water (Karl Fischer)
impurities
Cr2O72- reducers, passes test, MnO4- reducers, passes test, ≤0.0004 meq/g Titr. base, ≤0.01% acetic anhydride
impurities
-
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)