Przejdź do
234176
Victoria Blue R
Dye content 80 %
Synonim(y):
Basic Blue 11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.04
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
44040
NACRES:
NA.47
EC Number:
218-572-7
MDL number:
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 80%
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear to opaque, blue to purple
λmax
615 nm
ε (extinction coefficient)
≥11000 at 252 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥54000 at 577 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥9000 at 330 nm in methanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C)c4ccccc14
InChI
1S/C29H31N3.ClH/c1-6-30-28-20-19-27(25-9-7-8-10-26(25)28)29(21-11-15-23(16-12-21)31(2)3)22-13-17-24(18-14-22)32(4)5;/h7-20H,6H2,1-5H3;1H
InChI key
JEVGKYBUANQAKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Victoria Blue R is a basic dye. It belongs to the class of diphenylnaphthylmethane dyes. Victoria Blue R has been employed in manufacture of lake pigments. It has lot of industrial applications, but it is rarely used as a biological stain.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
230987B0149198161
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear to opaque, blue to purple
solubility
95% ethanol: 0.1%, blue to very deep blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
composition
Dye content, 80%
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, 80%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)