Przejdź do zawartości
23320
3-Chloroaniline
puriss., ≥99.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.57
EC Number:
203-581-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605969
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 63.5 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.594
bp
95-96 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
density
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
InChI key
PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by C22407-ALDRICH | 3-Chloroaniline 99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroaniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Endocrine system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)