Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 656,00 zł |
Informacje o tej pozycji
656,00 zł
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL
λmax
595 nm
ε (extinction coefficient)
≥12000 at 250-256 nm in water at 0.003 mg/mL, ≥17000 at 304-310 nm in water at 0.003 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility ethanol and water: 0.01 g/10 mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| λmax 595 nm | λmax - | λmax - | λmax - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?