Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.62
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3947083
Assay:
≥98.0% (TLC)
Form:
solid
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
puriss.
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
65-69 °C
functional group
amine
SMILES string
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
InChI key
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss., ≥98.0% (TLC) | description ≥97.0% (GC) | description ≥99.0% (AT) | description Phenethylamine derivative. |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥97.0% (GC), 97.0-103.0% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 65-69 °C | mp - | mp - | mp - |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| grade puriss. | grade - | grade - | grade - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amide, amine | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?