Przejdź do zawartości
17121
Podłoże do różnicowania Aspergillus (baza)
NutriSelect® Plus, powder, selective and differential for Aspergillus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
AFPA (baza)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Form:
powder
Suitability:
selective and differential for Aspergillus spp.
Application(s):
agriculture
food and beverages, microbiology
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , dichloran, 0.002 g/L , ferric ammonium citrate, 0.5 g/L , peptic digest of animal tissue, 10 g/L , yeast extract, 20 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
6.3±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Aspergillus spp.
Application
Podłoże Aspergillus Differentiation Agar (Base) zostało użyte w hodowli komórkowej Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus.
Preparation Note
Zawiesić 22,75 g w 500 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do temperatury około 50°C i aseptycznie dodać sterylnie uwodnioną zawartość 1 fiolki Chloramphenicol Selective Supplement (nr kat. 29231). Dobrze wymieszać.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1185-57-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)