Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 511,00 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
17 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
vapor density
2.62 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
12.5 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description tested according to Ph. Eur. | description analytical standard | description ACS reagent, ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay 99% | assay - | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% |
| form liquid | form viscous liquid | form - | form (liquid or viscous liquid) |
| density 1.036 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.036 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.036 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.036 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −60 °C (lit.) | mp −60 °C (lit.) | mp −60 °C (lit.) | mp −60 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.433, n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?