Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
3000 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
pathogen testing
375,00 zł
Nazwa produktu
ColiComplete, BioControl, For detection Total Coliforms and E. coli in food products
material
paper disks
agency
AOAC® 992.30 (OMA)
shelf life
6‑18 mo.
packaging
pkg of 100, pkg of 3000
manufacturer/tradename
BioControl Systems 10800-100, BioControl Systems 10800-3K
application(s)
food and beverages
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
coliforms: Escherichia coli
General description
Application
Biochem/physiol Actions
UWAGA: Ponieważ E. coli O157:H7 nie wytwarza β-glukuronidazy, ColiComplete nie nadaje się do wykrywania E. coli O157:H7.
Features and Benefits
- ColiComplete zapewnia potwierdzone wyniki ilościowe E. coli w ciągu zaledwie 28 godzin i potwierdzone wyniki całkowitej liczby bakterii z grupy coli w ciągu 48 godzin.
- Wystarczy dodać opatentowany krążek ColiComplete do probówek z bulionem Lauryl Sulfate Broth (LST) w momencie inokulacji, inkubować i odczytać wyniki. Użyj formatu najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN) dla wyników ilościowych. Transfery nie są konieczne.
- Jednoczesne wykrywanie zarówno bakterii E. coli, jak i ogólnej liczby bakterii z grupy coli za pomocą jednego testu. Wyniki są potwierdzone i nie wymagają podhodowli.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioControl, For detection Total Coliforms and E. coli in food products | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples | description BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7 | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of the eae gene in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 10800-3K, BioControl Systems 10800-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 71007-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 34760-250 | manufacturer/tradename Assurance GDS®, BioControl Systems 71017-100 |
| suitability coliforms: Escherichia coli | suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability Escherichia coli (O157:H7) | suitability enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| agency AOAC® 992.30 (OMA) | agency AOAC® (PTM), Immunomagnetic Separation (IMS), MicroVal, Health Canada, AOAC® (OMA) | agency - | agency AOAC® (PTM) |
| shelf life 6‑18 mo. | shelf life 6‑12 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 6‑12 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?