Przejdź do
71017BC
Assurance® GDS Top 7 STEC (eae) Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106302
NACRES:
NA.85
Agency:
AOAC® (PTM)
Suitability:
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Manufacturer/tradename:
Assurance GDS®, BioControl Systems 71017-100
Application(s):
food and beverages
pathogen testing
Technique(s):
PCR: suitable
Storage temp.:
2-8°C
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GDS Top 7 STEC (eae) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of the eae gene in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
agency
AOAC® (PTM)
Quality Segment
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100 tests
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71017-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
General description
Assurance® GDS to zaawansowany genetyczny system wykrywania patogenów żywności. Top 7 STEC(eae) Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania genu eae w następujących serogrupach Top 7 O E. coli: O103, O111, O121, O145, O26, O45 i O157. Assurance® GDS wykorzystuje zastrzeżoną procedurę przygotowywania próbek opartą na PickPen® IMS w celu szybkiego i skutecznego wychwytywania organizmów należących do 7 określonych serogrup Top STEC O przed analizą genetyczną na obecność genu eae.
Application
Assurance® GDS Top 7 STEC(eae) Tq jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (Top 7) Tq w celu wykrywania obecności Shiga Toxigenic E. coli (STEC) w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Features and Benefits
  • Sekwencyjne podejście do wykrywania Top STEC. Po przygotowaniu próbek za pomocą IMS przeciwko 7 grupom O, próbki są analizowane na obecność(eae) za pomocą testu GDS Top 7 STEC(eae). Pozytywne próbki są następnie analizowane pod kątem obecności genów toksyny Shiga za pomocą testu Assurance® GDS Shiga Toxin Genes Top 7.
  • Top 7 STEC (obejmuje E. coli O157:H7)
  • Jednoetapowe 10-18-godzinne wzbogacanie w mEHEC, pożywka wzbogacająca wspólna dla wszystkich metod BioControl dla E.coli O157:H7, genów toksyny Shiga i Top STEC.
Other Notes
  • Top STEC (eae) Amplification Tubes Tq
  • Top 7 STEC Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Top STEC Wash Solution
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71018BC71007BC71015BC
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71017-100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71018-100
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71007-100
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 71015-100, BioControl Systems 71015-576
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
suitability
Escherichia coli (O157:H7)
suitability
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
AOAC® (PTM)
agency
AOAC® (PTM)
agency
Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (OMA), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
agency
AOAC® (PTM)
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)