Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 132,00 zł |
Informacje o tej pozycji
132,00 zł
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
microbe id | growth & motility: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Haemophilus spp. (species), Haemophilus spp.
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) microbe id | growth & motility: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) microbe id | growth & motility: suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) clinical testing |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| suitability Haemophilus spp. (species) | suitability - | suitability - | suitability Haemophilus spp. (species) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?