Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 105,00 zł |
Informacje o tej pozycji
105,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 12.5 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
743 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
~0.2% benzene
refractive index
n20/D 1.529
bp
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) | assay 99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiophene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F
flash_point_c
-9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?