Przejdź do
06023
Allylmalonic acid
≥98.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-958-8
Beilstein/REAXYS Number:
1766382
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
mp
102-105 °C
functional group
allyl, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
JKA12018P1537807761
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
mp
102-105 °C
mp
-
mp
-
mp
39 °C
functional group
allyl, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)