Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-464-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721795
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurities
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
color
white
mp
~285 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) detection | application(s) - | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
| impurities ≤0.6% DL-isoleucine (GC) | impurities - | impurities - | impurities - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥99.0% | assay - | assay ≥99% | assay 99% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?